N,N-Diisopropylethylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO448251000EA
178
EUR
ACRO448251000
ACRO448250250
N,N-Diisopropylethylendiamin 97%
N,N-Diisopropylethylendiamin
Formel:
C₈H₂₀N₂ Molecular Weight: 144,26 g/mol Siedepunkt: 170 °C (760 mmHg) Dichte: 0,83 g/cm³ Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015015 CAS-Nummer: 121-05-1 UN: 2734 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |