6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO445520010EA 163.9 EUR
ACRO445520010
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 97%
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BN₂O₂
Siedepunkt: 130…145 °C (,6 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11054040
CAS-Nummer: 1167418-13-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure