4-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO444670010EA
147
EUR
ACRO444670010
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Schmelzpunkt: 166…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038755 CAS-Nummer: 797755-07-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 162 to 168 °C |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |