9-Methylcarbazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO441050050EA
85.5
EUR
ACRO441050050
9-Methylcarbazol 99%
9-Methylcarbazole
Formel:
C₁₃H₁₁N Molecular Weight: 181,2331 g/mol Siedepunkt: 163…167 °C (,4Torr) Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013431 CAS-Nummer: 1484-12-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 92 °C |
HPLC | ≥98.5 % |