Methyltridecanoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Tridecansäuremethylester
ACRO438200100EA 243 EUR
ACRO438200100 ACRO438200050 ACRO438200010
Methyltridecanoat 97%
Methyltridecanoat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (4Torr)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008977
CAS-Nummer: 1731-88-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %