Tetrabenzylpyrophosphat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO436750010EA 145 EUR
ACRO436750010
Tetrabenzylpyrophosphat 98%
Tetrabenzylpyrophosphat
Formel: C₂₈H₂₈O₇P₂
Molecular Weight: 538,48 g/mol
Schmelzpunkt: 60,5…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051941
CAS-Nummer: 990-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
Water ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %