Butyltrichlorsilan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: ButylsilyltrichloridTrichlor(butyl)silan
ACRO435600250EA 87.4 EUR
ACRO435600250
Butyltrichlorsilan 99%
Butyltrichlorsilan
Formel: C₄H₉Cl₃Si
Molecular Weight: 191,56 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,161 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013605
CAS-Nummer: 7521-80-4
UN: 1747
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %