Methylchlorformiat 99%, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
430841000.EA
41
EUR
430841000.
Methylchlorformiat 99%, AcroSeal™
Methylchlorformiat
Formel:
C₂H₃ClO₂ Molecular Weight: 94,5 g/mol Siedepunkt: 70…72 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 1,223 g/cm³ Flammpunkt: 5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000639 CAS-Nummer: 79-22-1 UN: 1238 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |