Ethylchlorformiat 99%, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorameisensäureethylester
430791000.EA
39.6
EUR
430791000.
430798000.
Ethylchlorformiat 99%, AcroSeal™
Ethylchlorformiat
Formel:
C₃H₅ClO₂ Molecular Weight: 108,52 g/mol Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –81 °C Dichte: 1,135 g/cm³ Flammpunkt: 10 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000644 CAS-Nummer: 541-41-3 UN: 1182 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
GC | ≤0.3 % Ethanol |
GC | ≤1.0 % Diethyl carbonate |
Color scale | ≤50 APHA |
Free acid (HCl) | ≤0.1 % |