1H-Indazol-4-boronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO430500010EA 173 EUR
ACRO430500010
1H-Indazol-4-boronsäure 97%
1H-Indazole-4-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Molecular Weight: 161,9500 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878901
CAS-Nummer: 1023595-17-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %