2-Methyl-2H-indazol-6-boronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO430490010EA 263 EUR
ACRO430490010
2-Methyl-2H-indazol-6-boronsäure 97%
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Molecular Weight: 175,9800 g/mol
Schmelzpunkt: 306…311 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09870057
CAS-Nummer: 1001907-57-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)