4-Nitro-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO430160050EA 44.62 EUR
ACRO430160050
4-Nitro-1H-pyrazol 97%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 161…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159626
CAS-Nummer: 2075-46-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)