Cyclopropylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
428590050.EA
180
EUR
428590050.
428590010.
Cyclopropylboronsäurepinakolester 95%
Cyclopropylboronsäurepinakolester
Formel:
C₉H₁₇BO₂ Molecular Weight: 168,04 g/mol Siedepunkt: 146 °C (760 mmHg) Dichte: 0,922 g/cm³ Flammpunkt: 40 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05663847 CAS-Nummer: 126689-01-8 UN: 3272 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |