3-Nitrosalicylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO399820010EA
31.4
EUR
ACRO399820010
ACRO399820050
3-Nitrosalicylsäure 98%
3-Nitrosalicylsäure
Formel:
C₇H₅NO₅ Molecular Weight: 183,1183 g/mol Schmelzpunkt: 142…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024240 CAS-Nummer: 85-38-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |