Kaliumhydroxid ∼50% in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: KalihydratÄtzkali
ACRO396060025EA 67.5 EUR
ACRO396060025
Kaliumhydroxid ∼50% in Wasser
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Schmelzpunkt: 360 °C
Dichte: 1,51 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %