Methyl-6-bromhexanoat 96+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO392690050EA 25.6 EUR
ACRO392690050 ACRO392691000 ACRO392690250
Methyl-6-bromhexanoat 96+%
Methyl-6-bromhexanoat
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %