Salzsäure ∼32% in Wasser, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO389310025EA
57.2
EUR
ACRO389310025
Salzsäure ∼32% in Wasser, rein
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Siedepunkt: 57 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1,16 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Residue after ign. (sulfated) | ≤0.005 % |
Titration with NaOH | ≥32 % |
Sulfite (SO3) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |