Benzyl-4-bromphenylketon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO381890050EA 139 EUR
ACRO381890050
Benzyl-4-bromphenylketon
Benzyl-4-bromphenylketon
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Molecular Weight: 275,14 g/mol
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016331
CAS-Nummer: 2001-29-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
GC ≥97.5 %