Chlorwasserstoff 1 M in Essigsäure, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
370271000.EA 52.1 EUR
370271000.
Chlorwasserstoff 1 M in Essigsäure, AcroSeal™
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1,092 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 M Exact strength on the certificate of analysis