1-Pentansulfonsäure Natriumsalz 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumpentylsulfonat
ACRO206111000EA
326
EUR
ACRO206111000
ACRO206110250
ACRO206110050
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz 98+%
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₅H₁₁O₃SNa Molecular Weight: 174,2 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007541 CAS-Nummer: 22767-49-3 |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (1 g, 120°C) |
Solubility | (10 % in water at 25°C) Clear colorless |
Titration after Ion exchange | ≥98.0 % (on dry substance) |