4-(Methylthio)phenol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO127130250EA 109 EUR
ACRO127130250
4-(Methylthio)phenol 97%
4-(Methylthio)phenol
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 153…156 °C (20Torr)
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002351
CAS-Nummer: 1073-72-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)