Chemikalienbeständiger, belüfteter Anzug, Hapichem™
Lieferant: Honeywell Safety
Hapichem™
113-8695EA 0 EUR
113-8695 113-8696 113-8693 113-8694 113-8692
Chemikalienbeständiger, belüfteter Anzug, Hapichem™
Einweg-Kleidung
Dieser chemikalienbeständige, antistatische Anzug ist geeignet für Arbeiten von kurzer Dauer und in Bereichen, in denen die Luft mit Feststoffpartikeln verunreinigt und ein Ganzkörperschutz erforderlich ist. Der Anzug besteht aus mehrschichtigem Vliesstoff mit einer Barrierefolie. Er ist speziell für Niederdruck-Atemluftnetze ausgelegt. Kompatibel mit Dekontaminationsduschen.
  • Visier mit hoher optischer Qualität für sehr gute Sicht und hohen Chemikalienschutz
  • Reißverschluss vorne für einfaches, schnelles An- und Ausziehen (auch ohne Hilfe)
  • Mit Ventil: Einstellbarer Luftstrom für mehr Komfort
  • Integrierte Belüftung am Rücken verbessert den Komfort und ermöglicht das Hinsetzen oder das Arbeiten im Knien
  • O-Ring: Möglichkeit zum Anschluss eigener Handschuhe entsprechend den Risiken und Größen der Arbeiter
  • Sicherheitsband für maximale Sicherheit bei schnellen Notfallmaßnahmen
  • Halogenfreies, umweltfreundliches Material – nach Verwendung kann der Anzug verbrannt werden
Doppelt dichter Reißverschluss und versiegelte Nähte für höchsten Schutz (Schutzfaktor ≥ 50 000). Magnetisches Auslassventil ermöglicht bei Niedrigdruckarbeiten den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Arbeiter (geringer Luftverbrauch) und garantiert höchsten Schutz.
Gewebedicke: 0,38 mm
Gewicht: < 2 kg
Lärmpegel: < 75 dB bei maximaler Durchflussrate
Minimale Durchflussrate: 300 l/min bei 2,8 bar Drucknetz
Maximale Durchflussrate: 730 l/min bei 4,6 bar Drucknetz
Standards: Schutzfaktorklasse 5 (> 50 000) nach EN 1073-1. Typ 3 nach EN 14605. Oberflächenwiderstand <2,5 x 10E9 Ohm nach EN 1149-1. Kat. III