Hitzebeständige Schweißer-Handschuhe, uvex top grade 7000
Lieferant: Uvex
uvex top grade 7000
112-4569EA 86.21 EUR
112-4569
Hitzebeständige Schweißer-Handschuhe, uvex top grade 7000
Handschuhe
Diese ungefütterten Handschuhe bestehen aus 100% Vollnarbenleder und verfügen über eine Spaltleder-Stulpe.
  • Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
  • Lange Stulpe für Unterarmschutz
  • Dreifachnähte aus Kevlar®-Fäden
  • Aus weichem, bequemem Leder
  • Herausragender Tragekomfort
Ideal für Schweißarbeiten, Metall- und Metallblechverarbeitung.
Standards: EN 388:2016 (3133X), EN 407 (413X4X)