Ein eisfreier Kühler mit offener Plattform, der die meisten CoolRack®- und CoolSink®-Module aufnimmt.
- Bestehend aus Basis, Kühlkern und Deckel
- Beinhaltet eine Temperaturanzeige von 1 bis 8 °C zur visuellen Bestätigung der richtigen Temperatur
- Zur Verwendung mit den meisten Corning CoolRack®- und CoolSink®-Modulen
- Die internen Kühl- oder Gefrierkerne liefern 0,5 bis 4 °C für bis zu 4 Stunden
- Ein Modul Kapazität
- Violett
Das niedrige Profil und die kleine Stellfläche machen es ideal für den Einsatz in der Abzugshaube und halten die Proben bis zu vier Stunden lang kalt (0,5 bis 4,0 °C). Die Temperaturanzeige von 1 bis 8 °C bietet eine visuelle Bestätigung der Temperaturleistung. Um die Kühldauer zu verlängern, bewahren Sie einen zusätzlichen XT-Kühlkern im Gefrierschrank auf und rotieren die Kerne nach Bedarf.