Der VisionMate™ Hochgeschwindigkeits-Barcodeleser dekodiert umgehend 2-D-Barcodes für Röhrchen und teilt die Daten nahtlos mit Ihrem LIMS oder Ihrer Datenbank.
- 2-D-Barcoderöhrchen werden umgehend ohne Software- oder Einstellungsanpassungen in den Formaten 24, 48, 96, 384 ausgelesen
- Kann auf einer Werkbank oder in Roboterplattformen bei Raumtemperatur bis zu −40 °C verwendet werden
- Verhindert bei niedrigeren Temperaturen die Bildung von Reif auf der Lesefläche
- Die Software erkennt automatisch Röhrchenformate und stellt sich auf optimale Leseparameter ein
- Die grafische Benutzeroberfläche bietet mehrere Optionen für die Anzeige und Ausgabe von 2-D-Daten in einer Reihe von Dateiformaten
- Datenübertragungsmethode: CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
Schnelles Auslesen von Röhrchengestellen in den Formaten 24, 48, 96 und 384 ohne jegliche Benutzereingaben. Jetzt mit einem linearen Standard-Strichcodeleser, der magnetisch am Gehäuse des Lesegeräts befestigt wird. So kann das Gerät gleichzeitig Röhrchengestelle verfolgen, indem es einen linearen Strichcode liest, der auf der Gestellseite platziert oder auf sie geätzt ist. Der VisionMate High Speed Reader kann in Ihre Roboterplattform integriert werden.
Der VisionMate High Speed Reader ist eine perfekte Ergänzung zu den Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc™ 2-D-Barcode-Röhrchenangeboten und bietet wertvolle Prozessflexibilität und Kompatibilität bei Lagerungsabläufen in der Arzneimittelforschung, in biologischen oder genomischen Lagerungsumgebungen.
Drehzahl Weniger als 1 Sekunde/Gestell
Dekodierungskapazität: 1 Gestell, 1 Röhrchen oder 2D-Code (im Einzelröhrchen-Modus)
Gewicht: 3,7 kg
B×T×H: 130×180×185 mm
Lieferumfang: Lieferung erfolgt mit CD, gedrucktem Handbuch, drei Stromkabeln passend für US, UK und Europäische Anwendung und eine USB 2 AB-1860v4 1D Magnetbefestigung für das Lesegerät.