2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO427060050EA 86.2 EUR
ACRO427060050
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid 97%
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₉BrClNO
Molecular Weight: 250,53
Schmelzpunkt: 280…285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051998
CAS-Nummer: 5467-72-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure