Adrenochrome 98%
Lieferant: Acros Organics
|
Achtung
|
ACRO426210010EA
932.6
EUR
ACRO426210010
ACRO426212500
Adrenochrome 98%
Adrenochrome
Appearance: Dark red Crystalline solid
Formel:
C₉H₉NO₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
54-06-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 120 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |