Toluol 99.5% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzol
, Retinnaphtha
, Anisen
, Toluen
, Methylbenzen
, Phenylmethan
ACRO424550251EA
651
EUR
ACRO424550251
ACRO424550010
ACRO424555000
ACRO424550025
Toluol 99.5% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Molecular Weight: 92,14 g/mol Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,866 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 UN: 1294 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
Boiling point | 109 to 111 °C |
Density | (20/20 °C) 0.865 to 0.870 |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Substance darkened by H2SO4 | passes test |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.003 % |