Kaliumvinyltrifluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO387700010EA 40.5 EUR
ACRO387700010 ACRO387700050
Kaliumvinyltrifluoroborat 95%
Kaliumvinyltrifluoroborat
Formel: C₂H₃BF₃K
Molecular Weight: 133,95 g/mol
Schmelzpunkt: 240…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093335
CAS-Nummer: 13682-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %