2-Octin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO387030250EA
162
EUR
ACRO387030250
ACRO387030050
2-Octin-1-ol 98%
2-Octin-1-ol
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126,2 g/mol Siedepunkt: 76…78 °C (2 mmHg) Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039542 CAS-Nummer: 20739-58-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |