ACRO38870
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO388701000EA 78.5 EUR
ACRO388701000
ACRO38870
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M