Dodecacarbonyltrieisen 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO209290250EA 212.16 EUR
ACRO209290250 ACRO209290050
Dodecacarbonyltrieisen 99% stabilisiert
Dodecacarbonyltriiron
Formel: C₁₂Fe₃O₁₂
Molecular Weight: 503,66 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00135617
CAS-Nummer: 17685-52-8
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Stabilizer 1 to 10 % methanol
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %