Stärke (aus Kartoffel) für die Biochemie, für die Elektrophorese, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO215121000EA 48 EUR
ACRO215121000 ACRO215125000
Stärke (aus Kartoffel) für die Biochemie, für die Elektrophorese, hydrolysiert
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤20 %
Gel strength passes test
Residue after ignition ≤1 %