1-Benzyl-3-piperidinonhydrochlorid, Hyrdrat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO166920010EA 34.5 EUR
ACRO166920010 ACRO166920250
1-Benzyl-3-piperidinonhydrochlorid, Hyrdrat 95%
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride
Appearance: Cream to light brown Powder
Formel: C₁₂H₁₅NO.HCl.xH₂O
Molecular Weight: 225,72 g/mol
Schmelzpunkt: 170…176 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150096
CAS-Nummer: 50606-58-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98 to 102 % (on dry substance)
Water ≤8 % (K.F.)
GC ≥94 % (on free base)