Sie suchten nach: Biopsiestanzen
Im Gegensatz zu Skalpellen bewahren Biopsiestanzen eine bestmögliche Ästhetik bei der manuellen Entnahme von Vollhautproben für diagnostische Anwendungen. Mit einer messerscharfen elliptischen oder kreisförmigen Klinge trennt das Instrument sauber den gewünschten Bereich ab, ohne die umliegende Haut einzureißen oder an ihr zu zerren. Biopsiezangen mit zusammendrückbaren Backen am Zangenkopf vereinfachen die Entnahme von Gewebe, indem die Probe beim Herausziehen der Zange sicher zwischen den Backen eingeschlossen wird. Die Instrumente sind je nach Durchmesser mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet, damit Sie schnell das richtige Instrument wählen können.
5 Ergebnisse wurden gefunden