Perchlorsäure 0.1 N USP Test Solution (TS) conforms to USP 34
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Überchlorsäure
85359.260EA
86.9
EUR
85359.260
85359.180
Perchlorsäure 0.1 N USP Test Solution (TS) conforms to USP 34
Perchlorsäure
Ready to use Testslösung (TS).
- Hergestellt nach den Anforderungen der Pharmacopoeia
- Reduziert Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und Zertifiziert
- Entspricht USP 34
- Analysezertifikat und Sicherheits-datenblatt vorhanden
Formel:
HClO₄ Molecular Weight: 100,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 UN: 3264 ADR: 8,III |