VWR®, Probenfläschchen, mit Schnappverschlüssen
Lieferant: VWR
VWR®
216-1849EA 170 EUR
216-1849 216-1848 216-1847 216-1851 216-1846 216-1845 216-1844 216-1843
VWR®, Probenfläschchen, mit Schnappverschlüssen
Vials
Kalknatronglas, braun.
  • Ideal zur Lagerung von Medikamenten in Form von Flüssigkeiten, Pulvern oder Kapseln
  • Für lichtempfindliche Materialien verwendbar
  • Weiße Schnappverschlüsse, für UV-Licht undurchlässig
  • Nicht geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen
Lieferumfang: Lieferung in praktischen Sicherheitstabletts. PE-Schnappverschlüsse sind inbegriffen.