Schnelltests, visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 5 Minuten
- Leichte Handhabung
- Applikationsorientierte Messbereiche
- Tragbar
- Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht oder Drehscheiben-Komparator und eine ausführliche Bedienungsanleitung.