Schnelltests, pH-Test, MQuant®, Supelco®
1.11116.0001EA 83.8 EUR
MERC1.11116.0001
Schnelltests, pH-Test, MQuant®, Supelco®
Schnelltests, Visueller Farbvergleich
  • Ergebnis in einer Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Portabel
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.