Alternative zum Serum, FB-Essenz, US-amerikanischen Ursprungs
Lieferant: Avantor
SERD10803-034EA 0 EUR
SERD10803-034 SERD10805-184
Alternative zum Serum, FB-Essenz, US-amerikanischen Ursprungs
FB-Essenz ist eine Alternative US-amerikanischen Ursprungs zum fötalen Rinderserum (FBS), die sich für viele Zellkulturanwendungen anstelle von FBS verwenden lässt. Sie enthält fötales Rinderserum, Kälberserum und Pferdeserum sowie eine proprietäre Mischung von Zusatzstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und verschiedenen Wachstumsfaktoren.
  • 100% US origin
  • Cost effective alternative to FBS
  • Effective across a broad range of cell types
Avantor Seradigm FBS
Nutritionally superior Sera, proven performance and consistency. Choose your FBS type.
REQUEST YOUR SAMPLE