Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Assay-Puffer
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortieren nach:
Lieferant:  Cayman Chemical
Beschreibung:   Kaliumphosphat Pufferlösung pH 6,0 (0,5 mol/l)
Lieferant:  Cayman Chemical
Beschreibung:   Natriumphosphat Pufferlösung pH 6 (0,5 mol/l)
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Kinase buffer II (5X) 1 * 100 ml
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Kinase buffer I (5X) 1 * 100 ml
Artikel-Nr: (J62982.AE)
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Phosphate-Citrate Buffer (5X) 1 * 100 ml
VE:  1 * 100 ml
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Antibody and Antigen purification buffers 1 * 1 KIT
VE:  1 * 1 KIT
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
VE:  1 * 50 ml
Artikel-Nr: (HACH2307242)
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
VE:  1 * 100 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 11
  1  2  Nächste