Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Sie suchten nach: Waschpuffer
57  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (444037E)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Bestrahlte Lösung, pH 7,2, zum Waschen von Blots.
VE: 1 * 10 L
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Waschpuffer sind ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Western-Blot und ELISA. Sie verhindern hohen Hintergrund durch effektives Entfernen nich...
Artikel-Nr: (K875-500ML)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Waschpuffer, PBS/Tween® 20 Flüssigkonzentrat, Blot-Waschpuffer (20X), ultrareine Qualität
VE: 1 * 500 mL
Artikel-Nr: (E715-1L)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0,05% Tween® 20, pH 7,5 is a ready-to-use 1× concentration.
VE: 1 * 1 L
Artikel-Nr: (444057Y)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Bestrahlte Lösung zum Waschen von Zellen.
VE: 1 * 10 L
Artikel-Nr: (437117K)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Bestrahltes Phosphatpuffer-Kochsalzlösungs-Konzentrat zum Waschen von Zellen nach der Verdünnung.
VE: 1 * 10 L
Artikel-Nr: (J373-4L)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Waschpuffer, PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung)
VE: 1 * 4 L
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Lieferant: Cayman Chemical
Beschreibung: 250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Beschreibung: Phosphate buffered and Tris buffered saline are suitable for multiple applications including biological diluent buffer for antibodies or other biologi...
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: 10X PBS (Phosphate Buffered Saline) is a 10 fold concentrated, sterile, pH adjusted blend of phosphate buffer and saline solution, which when diluted...
Artikel-Nr: (786-027)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: PBS 10X solution is used as a wash buffers for Western blotting, ELISA and other applications.
VE: 1 * 500 mL
Lieferant: Cayman Chemical
Beschreibung: Formulation: Concentrated TBS (250 mM Tris-base; pH 7,4; 1,37 M sodium chloride and 27 mM KCl).
Artikel-Nr: (A9177.0100)
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: PBS Tablets for preparation of 200 ml phosphate buffered saline (PBS). Composition of 140 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride and 10 mM phos...
VE: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (A9162.0100)
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: Tablets for preparation of 100 ml phosphate buffered saline (PBS).
VE: 1 * 100 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom