Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Lysis-Puffer
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (N653-100ML)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Lysepuffer für Säugerzellkulturen, der SDS und Deoxycholat für die Solubilisierung von Proteinen aus Zytoplasma, Membranen und Zellkernen enthält. Kom...
VE:  1 * 100 ml
Artikel-Nr: (J619-500ML)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
VE:  1 * 500 ml
Artikel-Nr: (M334-100ML)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Detergenzienfreier Puffer für die Isolierung von Proteinen aus Gewebekulturzellen. Zelllyse und die anschließende Isolierung der rohen zytoplasmischen...
VE:  1 * 100 ml
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   The RIPA lysis and extraction buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mamm...
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   The IP lysis buffer is a mammalian whole cell lysis reagent based on a modified RIPA buffer formulation without SDS.
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   These DNase and RNase free buffers and reagents are designed for high quality research.
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   CHAPS lysis buffer (2X) 1 * 50 ml
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 52
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste