Ambersep® 900 (OH) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
L19035.22EA 30.9 EUR
L19035.22 L19035.36 L19035.0B
Ambersep® 900 (OH) Ionenaustauscher
Ambersep® 900 (OH)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00802695
CAS-Nummer: 9017-79-2
EINECS: 000-000-0