2-Amino-2'-chlor-5-nitrobenzophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H66440.06EA
32.66
EUR
H66440.06
H66440.14
H66440.22
2-Amino-2'-chlor-5-nitrobenzophenon 98%
2-Amino-2'-chlor-5-nitrobenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClN₂O₃ Molecular Weight: 276,68 g/mol Schmelzpunkt: 119…123 °C |
MDL:
MFCD00792453 CAS-Nummer: 2011-66-7 EINECS: 217-929-4 |