3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H66356.MDEA
60.94
EUR
H66356.MD
H66356.03
3-Iod-1-methyl-1H-pyrazol 97%
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅IN₂ Molecular Weight: 208,00 g/mol Dichte: 1,936 Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435890 CAS-Nummer: 92525-10-5 |