2-Amino-5-chlorphenol 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H64978.22EA
266
EUR
H64978.22
H64978.14
2-Amino-5-chlorphenol 97+%
2-Amino-5-chlorphenol
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,57 g/mol Schmelzpunkt: 145…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093863 CAS-Nummer: 28443-50-7 EINECS: 249-020-3 ADR: 6.1,III |