Ethyl-2-aminonicotinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64957.22EA 478 EUR
H64957.22 H64957.06 H64957.14
Ethyl-2-aminonicotinat 98%
Ethyl-2-aminonicotinat
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,18
Schmelzpunkt: 90…96 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569452
CAS-Nummer: 13362-26-0