5-Amino-2-fluor-4-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64928.03EA 107 EUR
H64928.03 H64928.06
5-Amino-2-fluor-4-nitrobenzotrifluorid 98%
5-Amino-2-fluor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₄F₄N₂O₂
Molecular Weight: 224,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094267
CAS-Nummer: 179062-05-6
ADR: 6.1,III