4-Methyl-1-naphthoyl chloride 98%
|
Gefahr
|
H64917.14EA
332.8
EUR
H64917.14
4-Methyl-1-naphthoyl chloride 98%
4-Methyl-1-naphthoyl chloride
Formel:
C₁₂H₉ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025362 CAS-Nummer: 87700-67-2 ADR: 8,II |